Tetrakloretylen ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
26217.367EA 1170 NOK
26217.367 26217.323 26217.298 26217.460
Tetrakloretylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrakloretylen
Formel: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Kokepunkt: 121,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000834
CAS-nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
FN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09332
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505