cis-1,4-Dichloro-2-butene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO187600250EA 1250 NOK
ACRO187600250 ACRO187601000
cis-1,4-Dichloro-2-butene 95%
cis-1,4-Dichloro-2-butene
Formel: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Kokepunkt: 152 °C (758 mmHg)
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³
Flash punkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00062950
CAS-nummer: 1476-11-5
EINECS: 216-021-5
FN: 3489
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4884 to 1.4914 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %