Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™ Soft
Leverandør: 3M
E-A-R™ Classic™
111-0849EA 1250 NOK
111-0849 111-1104
Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™ Soft
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Øreproppen har en unik skumgummikombinasjon som varmes opp til kroppstemperatur og blir mykere, slik at øreproppen kan forme seg etter formen på ørekanalen til den enkelte.
  • Gir ypperlig tetning på grunn av måten øreproppen formes etter ørekanalen
  • Avdekket celleoverflatetekstur hindrer bevegelse
  • Er med på å bevare en effektiv tetning
Øreproppen er fuktighetsbestandig, noe som gjør den ideell for varme og fuktige miljøer.
SNR: 36 dB
Sertifiseringer: EN 352-2
NB: * One size fits all.