Kapillærer, behandlet med natrium-heparin (belagt), for analyse av gass i blod
Leverandør: Hirschmann Laborgeräte
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Ytre diam Diam indre Lengde Nominelt volum Fp Art.nr Antall
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall