Mikro- og ultramikrovekter, Cubis®
Leverandør: Sartorius
Cubis
611-2514EA 0 NOK
SARBMSA2.7S-000-DM SARBMSE2.7S-000-DF SARBMSE6.6S-000-DM SARBMSE3.6P-000-DM SARBMSA6.6S-0CE-DM SARBMSE2.7S-000-DM SARBMSA2.7S-000-DF SARBMSA6.6S-0TR-DF SARBMSE3.6P-0CE-DM SARBMSE6.6S-000-DF SARBMSA2.7S-0CE-DM SARBMSA3.6P-000-DM SARBMSA3.6P-0CE-DM SARBMSE2.7S-0CE-DM SARBMSE6.6S-0CE-DM SARBMSA6.6S-000-DM SARBMSA6.6S-000-DF
Mikro- og ultramikrovekter, Cubis®
Modulkonseptet i Cubis®-utvalget er utvidet slik at det omfatter mikrovekter til presis veiing av mengder i mikrogram. Utvalget oppfyller de strengeste kravene til analyselaboratorier og farmasøytisk forskning, og gir brukeren best mulig sikkerhet i form av pålitelige resultater og tilpasning til etablerte standarder.
  • isoCAL – fullstendig og konfigurerbar håndtering av rutinene for kalibrering av mikrovekter
  • Q-Level – advarsel når vekten er ute av vater, og enkel veiledning for å få den justert igjen
  • Utskrifter som er i samsvar med GLP – kan konfigureres av brukeren på MSA-modeller
  • Q-Com, full kommunikasjonspakke med USB og RS232 med mulighet for trådløs overføring via Bluetooth
Korte måletider og enkel tilgang til veiekammeret sparer brukeren for tid. Den motoriserte vindskjermen i 100 % glass gjør det raskt og enkelt å arbeide med små prøver. Det intelligente læresystemet muliggjør individuell tilpasning av åpningsvinkelen avhengig av den aktuelle arbeidsflyten.
Mikrovekter for filterveiing:
Den spesielle DF-filtervindbeskyttelsen i rustfritt stål minimerer den elektrostatiske effekten og er optimert for ultrapresise veiinger av filtre. Veiepanner leveres med forskjellig diameter, slik at de passer til ulike filterstørrelser (50 mm er standard, 75 mm og 90 mm fås som tillegg).
MSE-kontrollenhet: Grunnleggende LC-skjerm i svart/hvitt med baklys
Ideell til enkel veiing med stor nøyaktighet
MSA-kontrollenhet: Konfigurerbar, grafisk TFT-fargeskjerm med høy oppløsning, kan tippes
Advanced Pharma Compliance – passordbeskyttet, slik at definerbare administratorer og brukere kan tildeles korrekt tilgangsnivå. Fullstendig endringslogg og minne til lagring av alibi-data for veiingene
SQ Min – advarsel når vekten er under minste prøvevekt i henhold til USP
Spor til SD-minnekort og Ethernet-forbindelse for overføring av både data og oppgave- og programvareinnstillinger fra én vekt til en annen eller til PC.
Q-Guide og Task Management. Her kan du velge innstillinger som gjør det lettest mulig å navigere gjennom brukergrensesnittet når du håndterer daglige rutiner.
Bestillingsinformasjon: Det finnes også et utvalg (med suffikset 0CE) av godkjente modeller for lovregulert måling i EØS-området. Se nettsiden eller ta kontakt for mer informasjon.