  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "blodtrykks-monitor"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/55/18944955.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (MURR2060/01)
Produsent:  MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse:   Aneroid sphygmomanometer, 300 mm Hg, with velcro cuf, in black zip-up case
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   The OMRON M3 is a compact, fully automatic blood pressure monitor, operating on the oscillometric principle. It measures your blood pressure and pulse...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (720-1981)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Measuring range: blood pressure 5,4 to 36 kPa (40 to 270 mmHg), pulse range 40 to 200 s/min
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Features a nylon cuff with velcro fastening and 0-300 mm Hg dial.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Blodtrykk/pulsmåler helauto handleddsmod 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0487)
Produsent:  U-MED INDUSTRIAL INC.
Beskrivelse:   Cuff with rubber air pump and pressure gauge.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6