Koloniteller, STC 100
710-0710EA 15000 NOK
VWRI710-0710
Koloniteller, STC 100
STC 100 gir rask og nøyaktig telling av bakteriekolonier.
  • Flerfunksjonelt grafisk display viser antall kolonier (opptil 999), gjennomsnittlig, tid og penn
  • Hørbar og visuell bekreftelse for hver telling
  • Verdiene lagres på et minnekort (tilleggsutstyr)
Du kan velge mellom enkeltmodus (telling på én petriskål) og multimodus (telling på opptil 20 skåler der gjennomsnittet beregnes og vises kontinuerlig). Instrumentet har en trykkfølsom skålholder og kan derfor brukes med alle typer markører, penner eller prober. En ekstern tellepenn (tilleggsutstyr) kan også kobles til. Med kommunikasjonspakken kan verdiene som telles, lagres med dato og klokkeslett. Du kan også legge til prøve-IDene eller strekkodene (leser er tilleggsutstyr) i de telte verdiene.
Leveringsinformasjon: Leveres med forstørrelsesglass, standardpenn, Wolffhügel-rist, adapter for petriskåler på 90 mm, kabel med universalstøpsel.