Kultursystem på hjul for små flasker, bordmodell, Wheaton®
Leverandør: Wheaton
734-1163EA 10150 NOK
734-1163
Kultursystem på hjul for små flasker, bordmodell, Wheaton®
Rollerapparater
Utbyggingssett for minirollerapparat festes enkelt på minirollerapparat. Tilføyer en etasje med plass til 4 flasker. Maks 2 etasjer ekstra pr. minirollerapparat.
Vekt: 4.1 kg
Vekt: 4,1 kg