  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (1)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Prøveinndelere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
VWR har prøveoppdelere for jevn fordeling av prøvemateriale i biter av lik størrelse.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  HAVER & BOECKER
Beskrivelse:   For å dele materiale i representative delprøver.
Produsent:  HAVER & BOECKER
Beskrivelse:   Roterende prøvereduktor med åtte trakter og utganger, Max matningsmengde: 4000 ml, Maks. matestørrelse: 10 mm
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   The Vibratory feeder is used for uniform continuous feed of pourable bulk materials and fine powders.
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Rotating Tube Divider, PT 200 drive unit supplied with 10 sample bottles ( 500 ml) and plastic collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Maks. matestørrelse (mm): ≤ 10 mm, Hastighet (min-1): 50
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Prøvedelerne brukes til enkel deling og reduksjon av alle typer bulkmateriale. Ideelt for størrelsesreduksjon av prøvemateriale på stedet. Avhengig av...
Artikkenummer: (411-3311)
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Roterende prøvdeler for representativ prøvetilberedning. Med høy nøyaktighet og reproduserbarhet for både fine og grove materialer. Mating og prøvedel...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ENDECOTTS
Beskrivelse:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Artikkenummer: (ZARG40731)
Produsent:  ZARGES LEICHTBAU GMBH
Beskrivelse:   Adjustable sample divider made up of a foam ring and base panel in PE foam ethafoam 220.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 9
  1  2  Neste 