Laboratorieflasker, liten åpning, med skrukork og gjenger
Leverandør: Lenz
LENZ07105037EA 2675 NOK
LENZ07105037 LENZ07105049 LENZ07105058 LENZ07105091 LENZ07105070 LENZ07105028 LENZ07105073 LENZ07105082 LENZ07105094 LENZ07105088 LENZ07105022
Laboratorieflasker, liten åpning, med skrukork og gjenger
Flasker Glassflasker
Bottles are made of DURAN® borosilicate glass, with DIN thread, blue PP screw caps and pouring rings.
  • Studded base for stability
  • Resistant to abrasions
  • With graduation and inscription label
Sertifiseringer: ISO 4796