Skjermer mot beta-stråling
Leverandør: Kartell
KART572EA 8725 NOK
KART572
Skjermer mot beta-stråling
Skjermer Strålingsbeskyttelse
Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm.
  • Gir beskyttelse mot stråling ved bruk av isotoper med beta-stråling, inkludert P32
  • Frittstående, flyttbart og stabilt, ben med antiskli montert