Trådkurver, rektangulære, med håndtak
Leverandør: Bochem
BOCH10120EA 7425 NOK
BOCH10120
Trådkurver, rektangulære, med håndtak
Kurver Trådkurver
These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Two cross-ties