Pipettespisser, påfyllingssystem
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
613-1076EA 665 NOK
613-1076 613-1063 613-1062 613-1088 613-1084 613-1079 613-1080 613-1090 613-1078 613-1077 613-1081 613-1099 613-1098 613-1083 613-1096 613-1091 613-1095 613-1070 613-1089 613-1071 613-1100 613-1085 613-1073 613-1082 613-1067 613-1068 613-1097 613-1094 613-1064 613-1069 613-1086 613-1065 613-1066 613-1092 613-1093 613-1072 613-1075 613-1087 613-1074
Pipettespisser, påfyllingssystem
Pipettespisser
Klar PP, sterile eller ikke-sterile, autoklaverbare
  • Ikke sterile spisser er DNA-, DNase- og RNase-frie; E-beam steriliserte spisser er DNA-, DNase-, RNase-frie. Fri for inhibitorer og endotoksiner
  • Robust rack med spiss plate som er enkel å gripe og føre over
  • Tomme refill bokser kan kjøpes separat. Lokket på boksen er henglset og lett å åpne og lukke med en hånd
NB: SC: enkanalspipette / MC: flerkanalspipette
Ta kontakt med VWR-kundesenteret for informasjon om størrelser.