  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "4-ethanoyloxy-3-5-6-6-tetramethyl-6-4-8-12-trimethyltridecyl-benzo-b-oxacyclohexan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (1.30180.9025)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherol acetate
UOM:  1 * 25 kg
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherol acetate
HMS
Produsent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse:   Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. Corresponds to Ph. Eur., BP, USP, FCC
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Produsent:  Acros Organics
Beskrivelse:   CAS No.: 52225-20-4
MDL No.: MFCD00072042
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Sto...
HMS
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Artikkenummer: (USPH1667701)
Produsent:  U.S. Pharmacopeia
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherol acetate
UOM:  1 * 250 mg
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7