Indol-3-ylacetonitrile
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14300000EA 1925 NOK
EHERC14300000
Indol-3-ylacetonitrile
Indol-3-ylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00005628
CAS-nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III