Tryptamine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196,68 g/mol
Smelting Pt: 252-255 °C
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00012682
CAS-nummer: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g A11030.09
50 g A11030.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 252-255°
Formel vegt 196.68
CAS-nr 343-94-2
Renhet 98+%
Molekylformel C10H12N2.HCl
Merck reference 14,9796
Beilstein reference 3568419
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall