Tryptamine hydrochloride, 98%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196,68 g/mol
Storage Temperature: Romtemperatur
CAS-nummer: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light orange Powder
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 100 g ACRO157981000
Glass bottle 10 g ACRO157980100
Glass bottle 5 g ACRO157980050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 253°C - 255°C
CAS-nr 343-94-2
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall