Serotonin hydrochloride ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 153-98-0
Molecular Formula: C10H12N2O.HCl
Formula Weight: 212.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 167-172°
Beilstein Reference: 3570963
Merck Reference: 14,8463
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012686
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
CAS-nummer: 153-98-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g B21263.09
1 g B21263.03
1 kg B21263.A1
5 g B21263.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 167-172° 167-172°
Formel vegt 212.68 212.68
CAS-nr 153-98-0 153-98-0
Renhet 98% 98%
Lagringstemp 2°C to 8°C 2°C to 8°C
Molekylformel C10H12N2O.HCl C10H12N2O.HCl
MDL No. MFCD00012686 MFCD00012686
UN No. 2811 2811
Merck reference 14,8463 14,8463
Beilstein reference 3570963 3570963
Sensitivitet Light Sensitive & Hygroscopic
Fyskisk form Powder
utseende White to pale cream
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall