Adenine sulphate
Leverandør: Molekula
MOLE40343098-100GEA 1675 NOK
MOLE40343098-100G
Adenine sulphate
Adenine sulphate
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
MW: 184,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00213655
CAS-nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5