2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO292290250EA 8125 NOK
ACRO292290250 MAYBAC29229.10 ACRO292290050 MAYBAC29229.1
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Kokepunkt: 53…55 °C (10 mmHg)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066274
CAS-nummer: 79265-30-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %