(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO217810010EA 695 NOK
ACRO217810010 ACRO217810050
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (11 mmHg)
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064179
CAS-nummer: 10420-89-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -51° to -59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)