(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Scientific
L19301.03EA 620 NOK
L19301.03
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
MDL nummer: MFCD00064179
CAS-nummer: 10420-89-0
ADR: ,