4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
Leverandør: Molekula
MOLE39582283-100GEA 0 NOK
MOLE39582283-100G
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
MDL nummer: MFCD00002357
CAS-nummer: 42019-78-3
EINECS: 255-627-4