Slanger, lateks
Leverandør: Kartell
plastilab®
KART3870EA 3200 NOK
KART3870 KART3871 KART3872 KART3873
Slanger, lateks
Slanger Overføringsslange
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.