Temperaturloggere, Squirrel OQ610-serien
Leverandør: Grant
GRANOQ610-SEA 0 NOK
GRANOQ610-S
Temperaturloggere, Squirrel OQ610-serien
Dataloggere
Denne loggeren er egnet for et bredt spekter av temperaturregistreringsapplikasjoner innen industri, forskning og utvikling.
  • Seks kanaler for bruk med en rekke termoelementprober av type K og T
  • Enkel betjening med tre knapper via innebygd skjerm eller fra PC
  • Kan konfigureres til automatisk å starte og stoppe logging ved bestemte tidspunkt eller temperaturnivåer
  • Raske prøver for rask behandlingstid: opptil åtte prøver/sekund
  • Kan gi automatisk beregning av herding ved bruk gjennom hele prosesser
It is available as a stand alone logger or (with the addition of a thermal barrier) as part of a complete system for through process monitoring in the food and painting industry. The logger is battery operated and easily portable. Small, lightweight, battery operated and easily portable. Compact and simple to use, high accuracy. USB connectivity to PC. Compitable with1.1 and 2.0 USB communication.
Leveringsinformasjon: Leveres komplett med SquirrelView for bruk gjennom hele prosesser.