Perifere IV-kanyler, BD Angiocath™
Leverandør: BD Medical
BDAM382268UKEA 6375 NOK
BDAM382268UK BDAM381112 BDAM381123 BDAM381134 BDAM382268 BDAM381157 BDAM381147 BDAM382258 BDAM382259 BDAM381137 BDAM381164 BDAM381154 BDAM382287 BDAM381144 BDAM382277
Perifere IV-kanyler, BD Angiocath™
Kanyler
Disse kanylene er laget av røntgentett FEP-polymer, og med varmestøpt kant.
  • Nål med tre kanter og lateksfri
  • Krystallklart blodsvarkammer
  • Luer slip- og luer lock-kompatible
Ensure excellent penetration properties.