Acetofenon
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Warning
PROOMM0237.01EA 0 NOK
PROOMM0237.01
Acetofenon
Acetofenon
Formel: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Kokepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Tetthet: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008724
CAS-nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
FN: 3334
ADR: 9,
Merck Indeks: 13,00074