Du søkte etter: Cytologitrakter
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (720-1999)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
UOM: 1 * 600 Items
Artikkenummer: (720-1972)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
UOM: 1 * 48 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: These one-way cytology funnels / cytofunnels are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Tilbud
Artikkenummer: (720-1867)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM: 1 * 480 Items
Artikkenummer: (720-1868)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM: 1 * 200 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimises laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Produsent: THARMAC GmbH
Beskrivelse: Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom