Grant low temperature circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications.
- T100 temperature range: 0 to 100 °C with refrigeration unit
- TC120 temperature range: −25 to +100 °C with refrigeration unit
- Pump for external circulation, an audible and visual alarm and adjustable over-temperature cut-out (TC 120 only)
- Stability and uniformity ±0,1 at −10 °C
Termostater for generell bruk – T100 og TC120:
T100- og TC120-termostatene styres av digitale mikroprosessorer. De har en brukervennlig dreiebryter og to funksjonstaster som gjør det mulig å stille temperaturen og navigere i menyen raskt. Enhetene har et godt lesbart firesifret display, tre programmerbare forhåndsinnstillinger for temperatur, beskyttelse mot lavt væskenivå, ikke-justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur, synlig alarm, nedtellingstimer og mulighet for brukerkalibrering for størst mulig presisjon.
Avanserte termostater – TX150 og TXF200:
TX150- ogTXF200-termostatene har QVGA TFT-fargeskjerm som viser faktisk og angitt temperatur og tydelige statusikoner. Med QVGA TFT-skjermen og den brukervennlige bryteren og funksjonstastene kan man navigere raskt gjennom det intuitive menysystemet. Begge enhetene har RS232- og USB-grensesnitt og kan fjernprogrammeres via en PC eller bærbar datamaskin ved hjelp av den allsidige Labwise™-programvaren fra Grant (programvaren er tilgjengelig som tilleggsutstyr). De andre funksjonene omfatter nedtellingstimer, justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur og synlige, hørbare og programmerbare alarmer for høy og lav temperatur. TX150 har kapasitet til å lagre ett program med 30 segmenter. TXF200 kan også programmeres via brukergrensesnittet og kan lagre opptil 10 programmer med 100 segmenter. Programmeringsgrensesnittet inkluderer en angitt måltemperatur med valg av tid til måltemperaturen eller temperaturrampehastighet, og et programmerbart relé for av/på-kontroll av kjøleenheter.
Temperaturområde for TX150 og TXF200: Omgivelsestemperatur −47 to +100 °C med kjøleenhet
Pumpe for ekstern sirkulasjon, hørbar og synlig alarm og justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur
Stabilitet ved −10 °C er ± 0,1 °C
Tilkobling for ekstern PT1000-temperaturprobe
Femtrinns brukerkalibrering av interne og eksterne prober
Maksimale pumpekapasiteter:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar variabel hastighet
Leveringsinformasjon: LTC-modellene leveres med isolerte slanger og clips. Se nettsidene til for mer informasjon om det fullstendige utvalget av modeller og tilbehør.
NB: Kjølekapasitet, definert som 20, 0, −20 og −40 °C i en omgivelsestemperatur på 20 °C.