VWR®, Koliformbad med MX-temperaturkontroller
Leverandør: VWR
VWR®
462-0214EA 43125 NOK
462-0214 VWRU89202-924
VWR®, Koliformbad med MX-temperaturkontroller
Bad Koliformbad
Bad i rustfritt stål med brukervennlige MX-temperaturkontroller som har tre kontrollknapper og meldinger på skjermen. Spesielt utviklet for produksjon av mikrobiologiske kulturmedier. Kontrollerbroen av kjemisk resistent DuraTop™ kan enkelt flyttes når tanken skal rengjøres. Badet har en åpning med lokk for spole (tilleggsutstyr), noe som er ideelt for settpunkter rundt omgivelsestemperatur.
  • Stort EasyView™ LCD-display med alarm eller feilvarslingsikoner og tekstforslag og menyer på engelsk
  • Øvre og nedre temperaturgrenser som kan justeres av brukeren, og alarm ved lavt væskenivå
  • Trykkpumpe med én enkelt hastighet
  • Innebygd pumpe og varmespolebeskyttelse
  • Ettpunktskalibrering
Oppfyller kravene i DIN 12876-1, sikkerhetsklasse I.
Maksimale pumpekapasiteter:
11,9 L/min, 120 mbar.
*RF = omgivelse
Leveringsinformasjon: Leveres med hengslet, gjennomsiktig badedeksel.