1,4-Dioksan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O) ≥99.8% stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
Stabilisering:
stabilisert med BHT/Ionol
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83674.230EA
1725
NOK
83674.230
83674.269
1,4-Dioksan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O) ≥99.8% stabilised
1,4-Dioksan
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kokepunkt: 101,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 11,8 °C Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 12 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006571 CAS-nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 FN: 1165 ADR: 3,II Merck Indeks: 13,03330 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 3 ppm |
Water | Max. 30 ppm |