Kaliumhydrogenkarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04854.0500EA 1125 NOK
1.04854.0500 1.04854.9025
Kaliumhydrogenkarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Smeltepunkt: 292 °C
Tetthet: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Indeks: 12,07770
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)