Du søkte etter: Rubidiumklorid
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.07615.0025)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Rubidiumklorid analytisk reagens, Supelco®
UOM: 1 * 25 g
HMS
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid 99%
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid 99.8+% (trace metals basis)
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid 99.975% (metals basis), Puratronic®
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid 99+%
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid ≥99% (metals basis)
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Rubidiumklorid
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid ≥99.8% (metals basis)
Artikkenummer: (ACRO193920100)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Rubidiumklorid 99.99% (trace metals basis)
UOM: 1 * 10 g
HMS
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in gasoline.
Artikkenummer: (PROONIST-984)
Produsent: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: Rubidiumklorid
UOM: 1 * 250 mg
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom