Rubidiumklorid 99.975% (metals basis), Puratronic®
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
10851.18EA 10000 NOK
10851.18 10851.09
Rubidiumklorid 99.975% (metals basis), Puratronic®
Rubidiumklorid
Formel: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Kokepunkt: 1390 °C
Smeltepunkt: 718 °C
Tetthet: 2,800
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9