Kaliumklorat 99%, Extra Pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO208860050EA 3175 NOK
ACRO208860050 ACRO208860010 ACRO208860000
Kaliumklorat 99%, Extra Pure
Kaliumklorat
Formel: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 356…368 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011361
CAS-nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
FN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,07782
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %