Erlenmeyer flasks with ground joints
Leverandør: BOLA
BOLA
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200°C to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • Vacuum: suitable
  • FDA conform
Thick-walled, with ground joint.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Høyde Ytre diam Fp Hylsestr Art.nr Antall
100 ml 128 mm 63 mm 1 19/26 NS BOHLA151-02
250 ml 144 mm 85 mm 1 29/32 NS BOHLA151-03
500 ml 190 mm 107 mm 1 29/32 NS BOHLA151-04
50 ml 86 mm 54 mm 1 19/26 NS BOHLA151-01
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall