Natriumfluorid ≥98%, renset
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
27858.290EA 1500 NOK
27858.290
Natriumfluorid ≥98%, renset
Sodium fluoride
Formel: NaF
MW: 41,99 g/mol
Kokepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 993 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
FN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,08762
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %