orto-Borsyre, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00165.0100EA 300 NOK
1.00165.0100 1.00165.9025 1.00165.1000 1.00165.5000 1.00165.0500
orto-Borsyre, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
orto-Borsyre
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Indeks: 13,01326
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 46.5 g/l (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.8 (33 g/l, H2O, 20 °C)