1-Naphthaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO128091000EA 1250 NOK
ACRO128091000 ACRO128090025 ACRO128095000
1-Naphthaldehyde 95%
1-Naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kokepunkt: 160…161 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 1…2 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004003
CAS-nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %