1-Naphthaldehyde
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Warning
EHERC15419800EA 3625 NOK
EHERC15419800
1-Naphthaldehyde
1-Naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kokepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004003
CAS-nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4