Petriskål, Analyslide®
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Analyslide®
516-8020EA 3075 NOK
516-8020
Petriskål, Analyslide®
Dyrkningsplater Petriskåler
Analyslide®-petriskålen har rektangulær bunn og et rundt kammer som passer til et 47 mm membranfilter. Prøven er beskyttet under mikroskopiundersøkelser, og membranfiltrene kan oppbevares og beskyttes som referansemateriale.
  • Rektangulær bunn som passer til de fleste mikroskoptrinn
  • Innvendig dekselring som gir sikker lukking
  • Klart lokk som ikke forstyrrer visningen av prøven
  • Mattfelt i bunnen gjør det mulig å merke prøven med en markeringspenn
  • Praktisk eske gjør det enklere å innhente og oppbevare prøver
Base and lid are constructed from PS.