Filterspisser
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
613-0991EA 1075 NOK
613-0991 613-0988 613-0986 613-0984 613-0987 613-0989 613-0985 613-0992
Filterspisser
Pipettespisser
Klar PP, steril.
  • E-strålesteriliserte spisser er uten DNA, DNase og RNase, pyrogener, PCR-inhibitorer og endotoksiner
  • Robuste, sporbare stativer med ErgoClips som gjør dem enkle å gripe
  • Påfyllingsesker med stativer og flipplokksperre som kan åpnes og lukkes med én hånd, vendbart lokk med kant, passer i flukt med stativene og har klikklips som stabiliserer stativene
NB: SC: enkanalspipette / MC: flerkanalspipette
Ta kontakt med VWR-kundesenteret for informasjon om størrelser