HPLC-kolonner, Chromolith® NH₂
Leverandør: Merck
Chromolith®
1.52028.0001EA 9070 NOK
1.52028.0001 1.52027.0001 1.52026.0001 1.52030.0001
HPLC-kolonner, Chromolith® NH₂
Kromatografikolonner
Laget av svært porøse, monolittiske staver av silika med en revolusjonerende bimodal porestruktur. Svært effektiv separasjon oppnås derfor under lave mottrykk. Disse kolonnene har lang levetid innen pH-området 2,5 til 7,5 og høy matrisetoleranse og analysehastighet. Teknisk informasjon:
Det største bruksområdet for amino-faser er separasjon av karbohydrater (mono- og disakkarider som fruktose, glukose, sukrose, maltose og laktose), anioner og organiske syrer. Disse kolonnene kan brukes for kromatografi ved normal og omvendt fase samt separasjoner med svake anionutvekslinger.
  • Makroporestørrelse: 2 μm
  • Mesoporestørrelse: 13 nm (130 Å)
  • Porevolum: 1 ml/g
  • Totalt porevolum: 3,2 ml/g
  • Overflateareal: 300 m²/g
  • Overflatemodifisering: aminopropyl
Det største bruksområdet for amino-faser er separasjon av karbohydrater (mono- og disakkarider som fruktose, glukose, sukrose, maltose og laktose), anioner og organiske syrer. Disse kolonnene kan brukes for kromatografi ved normal og omvendt fase samt separasjoner med svake anionutvekslinger.
Makroporestørrelse: 2 μm
Mesoporestørrelse: 13 nm (130 Å)
Porevolum: 1 ml/g
Totalt porevolum: 3,2 ml/g
Overflateareal: 300 m²/g
Overflatemodifisering: aminopropyl