Teststrips, MQuant™, Supelco®
Leverandør: Merck
MQuant®
1.10011.0002EA 296 NOK
1.10011.0002 1.10337.0001 1.10011.0001 1.10081.0001
Teststrips, MQuant™, Supelco®
Miljø testkit
Teststrips fra MQuant™ (MQ) kan anses som et mobilt laboratorium på et par kvadratmillimeter plaststrips. Som screeningmetode gir de et raskt overblikk over situasjonen, som bidrar til å avgjøre om, og i så fall hvilke videre analyser som er nødvendig. På denne måten sparer man både tid og analytiske ressurser. Stripsene består av biologisk nedbrytbar polyesterfolie, det lave innholdet av reagensinnhold i reaksjonssonene bidrar til problemfri avfallshåndtering.
  • Enkel å bruke: dypp, vent og mål visuelt mot fargeskalaen
  • Sikker: ingen behov for andre reagenser
  • Øyeblikkelig resultat innen 2 minutter muliggjør raske avgjørelser
  • Bærbar: kan brukes i eller utenfor laboratoriet
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv