VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Leverandør: VWR
VWR®
611-2258EA 16550 NOK
611-2258 611-2265 611-2264 611-2263 611-2261 611-4281 611-2260 611-3261 611-3350 611-3351 611-3263 611-3264 611-3123 611-3343 611-3326 611-3546 611-3328
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Vekter
Et økonomisk utvalg av pålitelige analytiske balanser med høy ytelse. Alle modellene har en topppanne i rustfritt stål.
  • Sjekk veiing (alarmfunksjon), vekttallisering, tetthetsbestemmelser av prøver og styktellingsfunksjoner
  • Mulighet for ekstern eller intern kalibrering, RS232 inkludert som standard
  • Veiekammer L×B×H: 162×171×225 mm
Brukeren kan velge tre alternativer for modeller med intern kalibrering (angitt med 'i' på slutten av modellnavnet):
Balansen vil kalibrere ved å bruke den interne vekten ved å trykke på CAL-knappen
Balansen kalibreres automatisk på nytt når omgivelsestemperaturen endres og/eller etter at en viss tid har gått (Incal+)
Brukeren kan velge å kalibrere vekten med en ekstern vekt.
Sertifiseringer: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Tilbehørs informasjon: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted by *. Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Bestillingsinformasjon: For more information on the full range of accessories including printers, software, density control kit for the LA series, external keyboard and PC connection cable, please visit our website or contact your local Avantor sales office.
The balances are also available with a factory calibration certificate. Please contact Avantor for more information about this option.
Leveringsinformasjon: Supplied with mains adapter, universal plug and plastic 'in use' protective cover. Calibration weights are available from Avantor. Please see 'Calibration weights'.
NB: Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See website for details of the full range of models.