Agarkoker, MasterClave 60
Leverandør: bioMérieux
MasterClave®
710-0700EA 0 NOK
710-0700
Agarkoker, MasterClave 60
Mediefremstillinger
MasterClave 60 er det ideelle valget for laboratorier som utfører mange prøver, eller som leverer ferdigfylte plater til andre. Fire låsbare hjul sørger for at maskinen er mobil. Disse hjulene er montert som standard. Under syklusen vises innstillingene tydelig på det grafiske displayet.
  • Bruksvolum: 10 - 60 liter
  • Lokket kan enkelt åpnes med den hydropneumatiske spaken
  • Agarkokeren tømmes fra bunn eller lokk og har en avtakbar magnetrører, så den er enkel å rengjøre.
  • Enkel å programmere via et alfanumerisk tastatur
  • Temperaturkontroll via mikroprosessor