Absorpsjonssett for kjemikalier
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
121-1050EA 1600 NOK
121-1050
Absorpsjonssett for kjemikalier
Materialer for håndtering av søl
Absorpsjonssettet er egnet for farlige væsker.
  • Total absorpsjonskapasitet på opptil 10 l avhengig av kjemikaliet som absorberes
  • Også egnet for å håndtere olje og løsningsmidler
  • Kan brukes for alle kjemikalier
Leveringsinformasjon: Kit contains: 30 cm cable tie, 46×90 cm 200 gauge blue plastic disposal bag, chemical resistant neoprene glove, 6×1200 cm absorbent sock, 50×40 cm absorbent pad, instruction sheet and clip-close carrier.