RapidVap® N₂ fordampningssystem
Leverandør: Labconco
RapidVap® N?
531-1077EA 0 NOK
531-1077 531-0173
RapidVap® N₂ fordampningssystem
Fordampere Sentrifugal fordampere
Et effektivt, automatisk fordampningssystem som kan brukes med en rekke aggressive kjemikalier. I RapidVap N₂-systemene rettes en strøm av nitrogen eller tørrgass ned mot prøvens overflate. Nedblåsing av nitrogen reduserer deltrykket direkte over væsken for å påskynde fordampning og bidra til å fjerne løsningsmiddelet etter hvert som det fordamper. Nitrogen kan programmeres for 2, 4, 6 eller alle de 8 rørplasseringene. Virvlende bevegelse og tørr varme kan også brukes for å akselerere prosessen ytterligere.
  • Rask fordampning: Vann fordamper ved en hastighet på opptil 1,1 ml/minutt/rør
  • En mikroprosessorstyrt manifold for nedblåsing av nitrogen tilfører nitrogen til 2, 4, 6 eller 8 individuelle prøverør
  • Mikroprosessorstyrt 1000 W system med tørre varmeblokker, opptil +100 °C
  • Mikroprosessorstyrt vakuumnivå påskynder fordampning
  • En vedlikeholdsfri, mikroprosessorstyrt motor gir jevn kraft med variabel hastighet, slik at det oppnås virvlende bevegelser på opptil 500 min⁻¹
Blokken har plass til åtte store prøver på opptil 450 ml hver, noe som gjør den effektiv til miljøanalyser og sedimenttester. En tilleggsblokk med plass til åtte rør på 170 ml som egner seg til ekstraksjon av faste stoffer, er også tilgjengelig. På mange av disse bruksområdene er det viktig at prøvene ikke tørker inn. Den unike Cool-Zone™-blokken og rørdesignen reduserer fordampningshastigheten betydelig etter at endepunktet er nådd. Cool-Zone™ isolerer prøvene og gir forskeren tilstrekkelig med tid til å fjerne prøvene før de blir tørre, eller utføre prosedyrer for løsningsmiddelbytte.
Bestillingsinformasjon: Krever nitrogen (med maksimal gjennomstrømningshastighet på 0,6 CFM), gasstrykkregulator og glassartikler.
RapidVap® N?-fordampningssystemet er også tilgjengelig med RS232-grensesnittilkobling. Ta kontakt med Avantor hvis du vil ha mer informasjon, også om utvalget av tilbehørsblokker.