VWR®, Aluminiumsfolie for PCR og oppbevaring (96-brønners plater)
Leverandør: VWR
VWR®
391-1282EA 1075 NOK
391-1282 391-1281 VWRU60941-126 VWRU60941-124
VWR®, Aluminiumsfolie for PCR og oppbevaring (96-brønners plater)
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Aluminiumsfolie, tykkelse på 75,7 µm, for bruk med 96 eller 384 brønners plater. Passer på innsiden av kanten på plater med hevet kant. Denne folien har én endeklaff med delbredde. Fås kun som ikke-steril.
  • Anbefales for temperaturer fra −80 °C til +120 °C
  • Garantert uten DNase, RNase og nukleinsyrer
L x D for hver folie: 127,0x77,8 mm, inkludert enkel endeklaff på 9,5 mm.