Disse vinylfilmene med en tykkelse på 106,7 µm og et klebrig lag på 20 µm er utviklet for å gi midlertidig beskyttelse mot kontaminering og fordampning for prøver i 96-brønnersplater.
- Beskytter prøver og begrenser fordampning midlertidig
- Forhåndsskårne klaffer bøyes innover uten tilsmussing av prober eller spisser
- Klaffene lukkes etter prøvetaking, slik at de fortsatt gir beskyttelse
- Temperaturområde fra –40 til +90 °C
Et forhåndsskåret mønster over hver brønn deler filmen i fire klaffer som enkelt bøyes innover når de skyves av en robotprobe eller pipettespiss, slik at de gir tilgang til prøven uten filmrester eller tilsmussing av klebemiddel. De elastiske klaffene vender tilbake til opprinnelig posisjon etter prøvetaking, slik at de forsatt gir prøvebeskyttelse. For langvarig prøvebeskyttelse etter prøvetaking bør det påføres en kontinuerlig film som lag nummer to. Egnet for forsegling av alle standard 96-brønners plater.
L × D for hver film: 145,5×79,4 mm